Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoklaverbart skåldæksel, med dampindikator
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Diameter (metrisk):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
Description
- Forebyg mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele, mens opsætningsaktiviteterne for påfyldningslinjen udføres
- Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Reducerer lønomkostninger
- Forenkler overensstemmelsen med indpaknings-SOP'er
- Dampsteriliseringsindikator - Autoklaverbar ved 121 °C til 125 °C
- Rive- og punkteringsbestandig
- Hydrofobisk
- Fnugfri
Specifications
Specifications
| Oversigt | 1422A Tyvek™ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Inkluderer | Dampsteriliseringsindikator |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |