Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoklave steriliseringsindpakning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7237211 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
1,5 x 1,5 tommer.
10 x 10 tommer.
12 x 12 tommer.
15 x 30 tommer.
18 x 18 tommer
18 x 22 tommer.
2 x 2 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
3 x 3 tommer.
3 x 6 tommer.
30 x 30 tommer.
36 x 36 tommer.
4 x 4 tommer.
40 x 80 tommer.
45 x 45 tommer.
48 x 48 tommer.
5 x 5 tommer.
54 x 54 tommer.
54 x 72 tommer.
6 x 12 tommer.
6 x 24 tommer.
6 x 6 tommer.
6 x 8 tommer.
6 x 9 tommer.
7,5 x 7,5 tommer.
8 x 8 tommer.
84 x 94 tommer.
9 x 11 tommer.
9 x 9 tommer.
nr. pr. sag:
50
125
500
1000
2000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 2000
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 17748517
Brand: Keystone Cleanroom Products T2ASHEET01.5X01.5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbar indpakning giver en fremragende bakteriel og mikrobiel barriere for overlegen ydeevne efter dampsterilisering.
Tyvek™ Autoclavable Wrappers are breathable while providing an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
  • Lint-free (Helmke Drum) means no airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
  • Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
  • Packaged in an ISO 6 Controlled Cleanroom
  • Designed for Steam Sterilization
  • Hydrophobic
  • Resists tearing and punctures
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk produktionsudstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 5.3 mm
Latex fri Ja
nr. pr. sag 500
Steriliseringsmetode Steam, EtO, Gamma, VHP
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B) 1,5 x 1,5 tommer.
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Længde (metrisk) 3.8 cm
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 3.8 cm
Produkttype Steriliseringsindpakning