Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoklave steriliseringsindpakning
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
1,5 x 1,5 tommer.
10 x 10 tommer.
12 x 12 tommer.
15 x 30 tommer.
18 x 18 tommer
18 x 22 tommer.
2 x 2 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
3 x 3 tommer.
3 x 6 tommer.
30 x 30 tommer.
36 x 36 tommer.
4 x 4 tommer.
40 x 80 tommer.
45 x 45 tommer.
48 x 48 tommer.
5 x 5 tommer.
54 x 54 tommer.
54 x 72 tommer.
6 x 12 tommer.
6 x 24 tommer.
6 x 6 tommer.
6 x 8 tommer.
6 x 9 tommer.
7,5 x 7,5 tommer.
8 x 8 tommer.
84 x 94 tommer.
9 x 11 tommer.
9 x 9 tommer.
nr. pr. sag:
50
125
500
1000
2000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 2000
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
Tyvek™ Autoclavable Wrappers are breathable while providing an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
- Lint-free (Helmke Drum) means no airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
- Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
- Packaged in an ISO 6 Controlled Cleanroom
- Designed for Steam Sterilization
- Hydrophobic
- Resists tearing and punctures
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk produktionsudstyr |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 5.3 mm |
| Vis mere |