missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Lukkepose med snoretræk, 6 til 10 tommer. Brede
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
9,5 x 12 tommer.
9 x 7 tommer.
6 x 6 tommer.
7 x 7 tommer.
8 x 6 tommer.
8 x 8 tommer.
9 x 6 tommer.
10 x 6 tommer.
10 x 7 tommer.
11 x 8 tommer.
12 x 8 tommer.
13 x 7 tommer
15 x 6 tommer.
15 x 8 tommer.
16 x 6 tommer.
22 x 8 tommer.
36 x 6 tommer.
7 x 10 tommer.
8 x 17 tommer.
12 x 10 tommer
18 x 10 tommer.
20 x 10 tommer.
24 x 10 tommer.
26 x 10 tommer.
30 x 10 tommer.
43 x 10 tommer.
64 x 10 tommer.
72 x 10 tommer.
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Snøre |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr og komponenter |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 250 Pk. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion