Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Lukkepose med snoretræk, 6 til 10 tommer. Brede
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
9,5 x 12 tommer.
9 x 7 tommer.
6 x 6 tommer.
7 x 7 tommer.
8 x 6 tommer.
8 x 8 tommer.
9 x 6 tommer.
10 x 6 tommer.
10 x 7 tommer.
11 x 8 tommer.
12 x 8 tommer.
13 x 7 tommer
15 x 6 tommer.
15 x 8 tommer.
16 x 6 tommer.
22 x 8 tommer.
36 x 6 tommer.
7 x 10 tommer.
8 x 17 tommer.
12 x 10 tommer
18 x 10 tommer.
20 x 10 tommer.
24 x 10 tommer.
26 x 10 tommer.
30 x 10 tommer.
43 x 10 tommer.
64 x 10 tommer.
72 x 10 tommer.
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 45 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.33 mL |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Snøre |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr og komponenter |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |