missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Lukkepose med snoretræk, 6 til 10 tommer. Brede
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30020044 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
9,5 x 12 tommer.
9 x 7 tommer.
6 x 6 tommer.
7 x 7 tommer.
8 x 6 tommer.
8 x 8 tommer.
9 x 6 tommer.
10 x 6 tommer.
10 x 7 tommer.
11 x 8 tommer.
12 x 8 tommer.
13 x 7 tommer
15 x 6 tommer.
15 x 8 tommer.
16 x 6 tommer.
22 x 8 tommer.
36 x 6 tommer.
7 x 10 tommer.
8 x 17 tommer.
12 x 10 tommer
18 x 10 tommer.
20 x 10 tommer.
24 x 10 tommer.
26 x 10 tommer.
30 x 10 tommer.
43 x 10 tommer.
64 x 10 tommer.
72 x 10 tommer.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30020044

Brand: Keystone Cleanroom Products 6STK09512TD

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Designet til dampsterilisering af store eller mærkelige dele til udskiftning af farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via den justerbare Tyvek™ lukkesystem med snoretræk. Poserne kan åbnes aseptisk uden at skulle skære eller fjerne den partikelfrembringende autoklavetape.

  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse

Tekniske data

Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Snøre
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Mængde 250 Pk.
Temperaturområde (engelsk) Op til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 125 °C
Dimensioner (L x B) 9,5 x 12 tommer.
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24.1 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Produkttype Autoklave taske
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.