Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Lukkepose med snoretræk, 20 til 62 tommer. Brede
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
20 x 20 tommer.
20 x 36 tommer.
24 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
28 x 28 tommer.
28 x 30 tommer.
28 x 36 tommer.
28 x 50 tommer.
30 x 20 tommer.
30 x 30 tommer.
32 x 20 tommer.
32 x 24 tommer.
32 x 28 tommer.
32 x 32 tommer.
34 x 26 tommer.
34 x 34 tommer.
36 x 20 tommer.
36 x 24 tommer.
36 x 36 tommer.
38 x 38 tommer.
40 x 20 tommer.
40 x 24 tommer.
40 x 40 tommer.
42 x 36 tommer.
44 x 20 tommer.
44 x 42 tommer.
46 x 20 tommer.
46 x 26 tommer.
46 x 36 tommer.
48 x 20 tommer.
48 x 24 tommer.
48 x 32 tommer.
48 x 36 tommer.
48 x 48 tommer.
50 x 44 tommer.
50 x 48 tommer.
50 x 62 tommer.
60 x 40 tommer.
60 x 60 tommer.
64 x 36 tommer.
64 x 48 tommer.
72 x 36 tommer.
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 7,19 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 27.2 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Snøre |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr og komponenter |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |