Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Lukkepose med snoretræk, 12 til 18 tommer. Brede
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
8 x 17 tommer.
12 x 12 tommer.
14 x 12 tommer
14 x 14 tommer.
16 x 12 tommer. (40,64 x 30,48 cm)
16 x 16 tommer.
17 x 12 tommer
18 x 12 tommer.
20 x 12 tommer.
20 x 14 tommer.
20 x 16 tommer.
20 x 18 tommer.
22 x 12 tommer.
22 x 14 tommer.
22 x 16 tommer.
22 x 18 tommer
24 x 12 tommer.
24 x 14 tommer
24 x 16 tommer.
24 x 18 tommer.
26 x 14 tommer.
26 x 15 tommer.
26 x 18 tommer.
28 x 12 tommer.
30 x 12 tommer.
30 x 16 tommer.
30 x 18 tommer.
32 x 12 tommer.
32 x 16 tommer
32 x 18 tommer.
36 x 12 tommer.
36 x 14 tommer.
36 x 16 tommer.
36 x 18 tommer.
38 x 14 tommer.
38 x 16 tommer.
40 x 14 tommer.
40 x 18 tommer.
42 x 12 tommer.
43 x 15 tommer.
44 x 16 tommer.
46 x 18 tommer.
48 x 14 tommer.
48 x 16 tommer.
48 x 18 tommer.
54 x 18 tommer.
70 x 18 tommer.
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 1,03 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 3.9 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Snøre |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr og komponenter |
| Materiale | HDPE |
| Show More |