Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Snørelukningspose, 1 til 5 tommer. Brede
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020182 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
2,5 x 3 tommer.
1 x 2 tommer.
3 x 2 tommer.
3 x 4 tommer.
4 x 2 tommer.
4 x 4 tommer.
4 x 9 tommer.
5 x 1 tommer.
5 x 2 tommer.
5 x 3 tommer.
5 x 5 tommer.
6 x 1 tommer.
6 x 2 tommer
6 x 3 tommer
6 x 5 tommer.
7 x 1 tommer.
7 x 2 tommer.
8 x 1 tommer.
8 x 2 tommer.
8 x 3 tommer
8 x 5 tommer.
9 x 2 tommer.
9 x 3 tommer.
9 x 5 tommer.
10 x 2 tommer.
10 x 3 tommer.
10 x 4 tommer.
10 x 5 tommer
11 x 1 tommer.
11 x 2 tommer.
11 x 5 tommer.
12 x 2 tommer.
12 x 3 tommer.
12 x 5 tommer.
13 x 2 tommer.
14 x 3 tommer.
15 x 5 tommer.
18 x 4 tommer.
25 x 4 tommer.
26 x 4 tommer.
28 x 4 tommer.
Artikelnummer. 30020182
Brand: Keystone Cleanroom Products 6STK0102TD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dine påfyldningsnåle mod utilsigtet berøring, efter at de er fjernet fra den primære steriliseringsemballage. Disse påfyldningsnåleposer forbliver på plads via den justerbare Tyvek™ lukkesystem med snoretræk.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Snøre
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Mængde 500 Pk.
Temperaturområde (engelsk) Op til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 125 °C
Dimensioner (L x B) 1 x 2 tommer.
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 2.5 cm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Produkttype Autoklave taske