Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklave steriliseringsindpakning
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
1,5 x 1,5 tommer.
10 x 10 tommer.
11 x 9 tommer.
12 x 12 tommer.
15 x 15 tommer.
18 x 18 tommer
2 x 2 tommer.
20 x 20 tommer.
22 x 18 tommer
24 x 24 tommer.
3 x 3 tommer.
30 x 15 tommer.
30 x 30 tommer.
36 x 36 tommer.
4 x 4 tommer.
40 x 40 tommer.
45 x 45 tommer.
48 x 48 tommer.
5 x 5 tommer.
54 x 54 tommer.
6 x 6 tommer.
7,5 x 7,5 tommer.
72 x 54 tommer.
8 x 8 tommer.
80 x 40 tommer.
9 x 9 tommer.
Beskrivelse
Tyvek™ Autoklaverbare indpakninger er åndbare, mens de giver en fremragende bakteriel og mikrobiel barriere for overlegen ydeevne efter dampsterilisering.
- Fnugfri (Helmke Drum) betyder, at der ikke dannes luftbårne partikler under brugen som steriliseringsemballage
- Rens og skæres konsekvent ved hjælp af et automatiseret CAD-system pr ISO 8 Krav
- Pakket i en ISO 6 Kontrolleret renrum
- Designet til dampsterilisering
- Hydrofobisk
- Modstår rivning og punkteringer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr og komponenter |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Temperaturområde (engelsk) | Op til 250 °F |
| Vis mere |