Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklave taske
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
9,5 x 12 tommer.
12 x 2 tommer.
12 x 12 tommer.
15 x 10 tommer.
16 x 12 tommer. (40,64 x 30,48 cm)
18 x 12 tommer.
18 x 14 tommer.
20 x 20 tommer.
24 x 16 tommer.
24 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
26 x 24 tommer
27 x 12 tommer.
28 x 44 tommer.
30 x 10 tommer.
30 x 18 tommer.
30 x 20 tommer.
32 x 12 tommer.
36 x 24 tommer.
36 x 30 tommer.
36 x 36 tommer.
40 x 12 tommer.
40 x 20 tommer.
42 x 24 tommer.
42 x 42 tommer.
46 x 12 tommer.
48 x 12 tommer.
48 x 24 tommer.
48 x 36 tommer.
48 x 48 tommer.
50 x 32 tommer.
54 x 50 tommer.
60 x 36 tommer.
62 x 10 tommer.
62 x 24 tommer.
Beskrivelse
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr og komponenter |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0.13 mm |
| Mængde | 250 Pk. |
| Vis mere |