Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklaverbart skåldæksel, med dampindikator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020149 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Bredde (metrisk):
51 cm
61 cm
66 cm
76 cm
81,3 cm
91 cm
97 cm
102 cm
107 cm
112 cm
117 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
137 cm
142 cm
152 cm
183 cm
229 cm
Artikelnummer. 30020149
Brand: Keystone Cleanroom Products BCTK20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1421B Tyvek™ Autoklaverbare skåldæksler forhindrer mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele.
  • Forebyg mikrobiel og partikelforurening til kritiske dele, mens opsætningsaktiviteterne for påfyldningslinjen udføres
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Reducerer lønomkostninger
  • Forenkler overensstemmelsen med indpaknings-SOP'er
  • Dampsteriliseringsindikator - Autoklaverbar ved 121 °C til 125 °C
  • Rive- og punkteringsbestandig
  • Hydrofobisk
  • Fnugfri
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Temperaturområde (engelsk) Op til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 125 °C
Tykkelse (engelsk) 5,3 mio
Længde (engelsk) 20 tommer
Længde (metrisk) 51 cm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 51 cm
Produkttype Dække