Få mere at vide
1400W Dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
1400W dihydrochloride is a potent and selective inhibitor of human inducible NO synthase with Ki values of 7 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1400W Dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 214358-33-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H17Cl2N3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (399.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (79.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(NCC1=CC=CC(CN)=C1)=N.[H]Cl.[H]Cl |
| Show More |