Få mere at vide
Hirschmann™ 140μ L Na-hep Kapillærer
Artikelnummer. 10233531
Skift visning
Volumen (metrisk):
140μ L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10233531 140μ L
1 options
Artikelnummer. 10233531 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9222275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 DKK
    1186.29 DKK / Pakke med 1000
    Spare 163.71 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et fremragende valg til blodgasanalyse.
  • Natrium hepariniseret
  • Med LOT-nummer på emballagen
  • Udvendig diameter på 2,35 mm, indvendig diameter på 1,55 mm
  • Mærket med: kan bruges indtil, CE i henhold til IVD 98/EC
Tekniske data
Produkttype Na-hep Kapillær
Højde (metrisk) 75 mm
Volumen (metrisk) 140μ L