Få mere at vide
14-O-Acetyldaunomycinon, TRC
Artikelnummer. 30325617
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30325617 0.5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 30325617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1721700.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 14-O-Acetyldaunomycinone
CAS 29984-41-6
Molekylær formel C23H20O10
Mængde 0.5 mg
Synonym 14-O-Acetyladriamycinone, (8S,10S)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, (8S,cis)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione;
InChI formel InChI=1S/C23H20O10/c1-9(24)33-8-14(26)23(31)6-11-15(12(25)7-23)21(29)18-17(20(11)28)19(27)10-4-3-5-13(32-2)16(10)22(18)30/h3-5,12,25,28-29,31H,6-8H2,1-2H3/t12-,23-/m0/s1
SMIL COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)COC(=O)C
IUPAC navn [2-oxo-2-[(2S,4S)-2,4,5,12-tetrahydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-3,4-dihydro-1H-tetracen-2-yl]ethyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 456.4
Formel vægt 456,1056 g/mol