missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

14-O-Acetyldaunomycinone, TRC

Artikelnummer. 30310205
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310205 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1721701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 14-O-Acetyldaunomycinone
CAS 29984-41-6
Molekylær formel C23H20O10
Mængde 1 mg
Synonym 14-O-Acetyladriamycinone, (8S,10S)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, (8S,cis)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione
InChI formel InChI=1S/C23H20O10/c1-9(24)33-8-14(26)23(31)6-11-15(12(25)7-23)21(29)18-17(20(11)28)19(27)10-4-3-5-13(32-2)16(10)22(18)30/h3-5,12,25,28-29,31H,6-8H2,1-2H3/t12-,23-/m0/s1
SMIL COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)COC(=O)C
IUPAC navn [2-oxo-2-[(2S,4S)-2,4,5,12-tetrahydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-3,4-dihydro-1H-tetracen-2-yl]ethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 456.4
Formel vægt 456.1056
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.