missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

14-O-[(1-Amino-2-methylpropan-2-yl)thioacetyl]mutilin, TRC

Artikelnummer. 30327244
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327244 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30327244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61741050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 14-O-[(1-Amino-2-methylpropan-2-yl)thioacetyl]mutilin
CAS 133787-61-8
Molekylær formel C26H43NO4S
Mængde 50 mg
Synonym [3aS-(3aalpha,4beta,5alpha,6alpha,8beta,9alpha,9abeta,10S*)]-[(2-Amino-1,1-dimethylethyl)thio]acetic Acid , 6-Ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Ester, 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacyclooctene Acetic Acid Deriv
InChI formel InChI=1S/C26H43NO4S/c1-8-24(6)13-19(31-20(29)14-32-23(4,5)15-27)25(7)16(2)9-11-26(17(3)22(24)30)12-10-18(28)21(25)26/h8,16-17,19,21-22,30H,1,9-15,27H2,2-7H3/t16-,17+,19-,21+,22+,24-,25+,26+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CSC(C)(C)CN
IUPAC navn [(1S,2R,3S,4S,6R,7R,8R,14R)-4-ethenyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxo-6-tricyclo[5.4.3.01,8]tetradecanyl] 2-(1-amino-2-methylpropan-2-yl)sulfanylacetate
Molekylvægt (g/mol) 465.69
Formel vægt 465.2913
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.