missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
14-Nonacosanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 14-Nonacosanone |
| CAS | 34394-11-1 |
| Molekylær formel | C29H58O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 14-Nonacosanone |
| InChI formel | InChI=1S/C29H58O/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-28-29(30)27-25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | nonacosan-14-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.77 |
| Formel vægt | 422.4488 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?