missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

14-Methylpentadecanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30470624
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470624 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470624 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3213205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 14-Methylpentadecanoic Acid
CAS 4669-02-7
Molekylær formel C16 H32 O2
Mængde 5 mg
Synonym Iso-C16:0, Isohexadecanoic Acid, Isopalmitic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H32O2/c1-15(2)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(17)18/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18)
SMIL CC(C)CCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 14-methylpentadecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 256.424
Formel vægt 256.24
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.