missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
14-Methylpentadecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 14-Methylpentadecanoic Acid |
| CAS | 4669-02-7 |
| Molekylær formel | C16 H32 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Iso-C16:0, Isohexadecanoic Acid, Isopalmitic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-15(2)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(17)18/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(C)CCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 14-methylpentadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.424 |
| Formel vægt | 256.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?