Få mere at vide
14-Methyl-7,8,13b,14-tetrahydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(13H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005224
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31005224 1 g 1g
31000543 25 g 25g
31002197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31005224 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD008058951g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 14-Methyl-7,8,13b,14-tetrahydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(13H)-one
CAS 518-18-3
Molekylær formel C19H17N3O
MDL nummer MFCD00016673
Mængde 1 g
SMIL O=C1N2C(C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CC2)N(C)C5=C1C=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 303.36
Procent renhed 98%