Få mere at vide
14-Hydroxyisocaryophyllene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 14-Hydroxyisocaryophyllene |
| CAS | 79768-25-5 |
| Molekylær formel | C15H24O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 14-Hydroxy-cis-caryophyllene, [1R-(1R*,4E,9S*)]-11,11-Dimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene-4-methanol, (1R,4E,9S)-11,11-Dimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene-4-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-11-5-4-6-12(10-16)7-8-14-13(11)9-15(14,2)3/h6,13-14,16H,1,4-5,7-10H2,2-3H3/b12-6+/t13-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)C[C@H]2[C@H]1CC\C(=C/CCC2=C)\CO |
| IUPAC navn | [(1R,4E,9S)-11,11-dimethyl-8-methylidene-4-bicyclo[7.2.0]undec-4-enyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.35 |
| Formel vægt | 220.1827 |