Få mere at vide
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492569
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492569 1 mg
16453926 25 mg
16441648 5 mg
16409238 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16492569 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1490
MedChemExpress 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide is an analogue of Andrographolide. 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide inhibits NF-κB activation.
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide is an analogue of Andrographolide. 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide inhibits NF-κB activation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide
CAS 42895-58-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H28O4
Mængde 1 mg
Synonym 14-dehydro Andrographolide AP10
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (330.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 100 mg/mL (300.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1OCC=C1/C=C/[C@@H]2C(CC[C@]3([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@@]23C)=C
Molekylvægt (g/mol) 332.43
Formel vægt 332.43
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation