Få mere at vide
14-3-3 sigma/Stratifin Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610496 Shop alle Bio Techne produkter
Artikelnummer. 18610496 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP299630PE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen 14-3-3 sigma/Stratifin
Applikationer ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE
Fortynding ELISA
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus