Få mere at vide
(13Z,16Z,19Z)-13,16,19-Docosatrienoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (13Z,16Z,19Z)-13,16,19-Docosatrienoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9- |
| Formel vægt | 334.29 |