Få mere at vide
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, , 4mL, PP Screw Cap, PTFE/Silicone/PTFE septum
Artikelnummer. 12950931 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve unitSize
12950931 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12950931
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • 4mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • PTFE/Silicone/PTFE
  • 1.0mm thickness
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 14.7 mm
Materiale Hydrolytisk glas (klasse I)
Volumen (metrisk) 4 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 45 mm