Få mere at vide
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, 4mL, PP Screw Cap, PTFE septum
Artikelnummer. 10672923 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10672923 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10672923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • 4mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • PTFE virginal
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Black
Materiale (liner) PTFE Virginal
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 14.7 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 5 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted No
Højde (metrisk) 45 mm