Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm hætteglassæt, 13-425 skruegevind, ravfarvet glas, 4mL, PP skruelåg, silikone/PTFE septum
Artikelnummer. 10778874 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10778874 Ravgul Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10778874
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Ravgul
  • 4 ml
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • 1,5 mm tykkelse
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 14.7 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 5 mL
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 45 mm