Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm hætteglassæt, 13-425 skruegevind, ravfarvet glas, 4 ml, PP skruelåg, naturgummi/PTFE septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Materiale (liner) | Naturgummi/TEF |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14.7 mm |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Lukkestørrelse | 13-425 |
| Vis mere |