Få mere at vide
Fisherbrand™ 13mm Snap Cap, Transparent, Center hole
Artikelnummer. 11804980 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Rød, Hvid, Gennemsigtig, White, Transparent
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11804980 Rød, Hvid, Gennemsigtig, White, Transparent Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11804980
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • 13mm
  • PE Cap
  • Transparent
  • Center hole
  • Snap-It caps are easy to apply and easy to remove
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Snap-It caps eliminate the need for crimping or de-capping tools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silicone/PTFE
Farve Rød, Hvid, Gennemsigtig, White, Transparent
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Polyethylene
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Produkttype Screw Cap