Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm PP skruetætning, hvid, lukket top, 13-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. p-7113941 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Fløde, Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed, Hvid
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11814980
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Hvid
  • Lukket top
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-orange, Klarhed, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Skruelåg