Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm PP skruetætning, hvid, lukket top, 13-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Fløde, Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed, Hvid
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Fløde, Rød, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,5 mm |
| Type | Skruelåg |