Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm PP skruetætning, hvid, centerhul, 13-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Blå, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Ja |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Type | Skruelåg |