Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 13-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Fløde, Sort
Grå, Rød, Sort
Sort, Rød-orange, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Naturgummi/TEF |
| Farve | Sort, Rød-orange, Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Type | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | 13-425 hætteglas med skruegevind |