Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 13-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 11894970 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Hvid, Sort
Fløde, Rød, Sort
Grå, Rød, Sort
Mørkeblå, Hvid, Sort
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
11894970 Mørkeblå, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11782438 Rød, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11792438 Grå, Rød, Sort PTFE/Butyl 1,3 mm Pakke med 1000
11772438 Fløde, Rød, Sort Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
11702448 Rød-orange, Klarhed, Sort Naturgummi/TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11712448 Blå, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11894970
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Sort
  • Center hul
  • Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
  • Åbne tophætter er designet til at blive brugt med enhver af vores 13 mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Mørkeblå, Hvid, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Produkttype Skruelåg