Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 13-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 11702448 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, Hvid, Sort
Fløde, Rød, Sort
Grå, Rød, Sort
Mørkeblå, Hvid, Sort
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11702448
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Sort
  • Center hul
  • Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
  • Åbne tophætter er designet til at blive brugt med enhver af vores 13 mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-orange, Klarhed, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Skruelåg