Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm PP skruelåg, 13-425 gevind
Artikelnummer. 11797597 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Produkttype:
Centerhulsskruelåg
Lukket top skruelåg
Skruelåg i midten
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype unitSize
11797597 Sort Centerhulsskruelåg Pakke med 1000
11707607 Sort Lukket top skruelåg Pakke med 1000
11717607 Hvid Skruelåg i midten Pakke med 1000
11898881 Hvid Lukket top skruelåg Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11797597
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP skruelåg
  • Center hul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 100
Lukkestørrelse ND13
Produkttype Centerhulsskruelåg