Få mere at vide
Fisherbrand™ 13mm LPG Propan og Butangas Teclu sikkerhedsbrænder
Artikelnummer. 11779777 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
LPG
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11779777
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en flammesvigtanordning, der lukker for gastilførslen til brænderen inden for cirka 20 sekunder efter, at flammen er slukket.
  • Sikkerhedsfunktioner er alle indeholdt i brænderen, så en strømforsyning fra enten lysnettet eller batteri er derfor ikke påkrævet
  • Opnår temperaturer lidt lavere end brænderen for naturgas, med et interval fra 850° til 950 °C
  • Designet til at arbejde med propan 35 millibar og butan 28 millibar med passende trykreduktionsventiler monteret på gasflaskerne
  • Flydende petroleumsgasser er mere søgende end enten kul eller naturgas; af denne grund er alle dyserne på LPG-brændere forseglet med en fugemasse
  • Konstrueret ved hjælp af en trykstøbt base malet i en blå kemisk resistent akrylfinish
  • Alle brændere testet for flammekvalitet og lækage før pakning
Tekniske data
Produkttype Teclu sikkerhedsbrænder
Gas type LPG
Materiale Jern, Stål
Oversigt 144L/time forbrug
Diameter (metrisk) 13 mm
Højde (metrisk) 165 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 950 °C
nr. pr. pakke 1 hv.