Få mere at vide
Fisherbrand™ 13mm LPG propan og butangas bypass brænder
Artikelnummer. 12561387 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
13 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12561387
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder en gaskontrolstophane og pilottændingsflamme.
  • Alle dele er forniklet
  • Leveres med luftregulator
  • Naturlig messing finish også tilgængelig
  • LPG-gasser opnår generelt temperaturer lidt lavere end dem, der opnås med naturgas, intervallet er 850° til 950 °C
  • Designet til at arbejde ved propan 35 millibar og butan 28 millibar
  • Dyser forseglet med fugemasse på grund af LPG's søgende natur
Tekniske data
Produkttype Naturgasbrænder
Diameter (metrisk) 13 mm
Højde (metrisk) 124 mm
Inkluderer Gaskontrolstophane, Pilottændingsflamme
Maks. Temperatur (metrisk) 950 °C
Vægt (metrisk) 5 kg