Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm krympeforsegling, sølv, centerhul, samlet skillevæg
Artikelnummer. 12616695 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå, Grå
Grå, Rød
Rød, Hvid
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12616695
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Rød, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) HPLC
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Type Crimp Cap