Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm krympeforsegling, sølv, centerhul, samlet skillevæg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11997051 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Grå
Grå, Rød
Rød, Hvid
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Pakningsstørrelse
11997051 Blå, Grå PTFE/Butyl Pakke med 1000
11894960 Grå, Rød PTFE/Butyl Pakke med 1000
12616695 Rød, Hvid Silikone/PTFE Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11997051
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pharma-Fix-Septa
Materiale (liner) PTFE/Butyl
Farve Blå, Grå
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) HPLC
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Produkttype Crimp Cap