Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Beskrivelse
Disse 13 mm hætteglas er fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas og har en 13-425 gevindfinish, de fås i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
- Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
- Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
- Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
- Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
- Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 13-425 Screw Thread Vials |
| Diameter (metrisk) åbning | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Silanized Glass |
| Volumen (metrisk) | 4 ml |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Volumen (metrisk) rest | <800 mL |
| Grundstil | Flad bund |
| Mehr anzeigen |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.