Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Artikelnummer. 11563680 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3,5 ml
4 ml
4,0 ml
5,0 ml
10,0 ml
Produkttype:
2 mL skrueglashætteglas, niveau 1
2 mL skrueglashætteglas, niveau 2
2 ml SureStop™ Skrueglashætteglas, niveau 3
Skruegevindhætteglas
Grundstil:
Flad bund
Høj restitution
Rund base
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Produkttype Grundstil Markeringssted unitSize
11563680 10,0 ml 2 mL skrueglashætteglas, niveau 1 Rund base Nej Pakke med 125
10256002 3,5 ml 2 ml SureStop™ Skrueglashætteglas, niveau 3 Høj restitution Nej Pakke med 250
11523680 4,0 ml Skruegevindhætteglas Flad bund Nej Pakke med 500
11553680 5,0 ml 2 mL skrueglashætteglas, niveau 2 Rund base Nej Pakke med 125
12400178 4 ml Skruegevindhætteglas Flad bund Nej Pakke med 100
11991513 4 ml Skruegevindhætteglas Flad bund Ja Pakke med 100
12400258 4 ml Skruegevindhætteglas Flad bund Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11563680 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 10SV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 13 mm hætteglas er fremstillet af glas af høj kvalitet og passer til en række forskellige autosamplere.
Disse 13 mm hætteglas er fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas og har en 13-425 gevindfinish, de fås i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
Vælg det rigtige hætteglas til dine behov
Få maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser ved at bruge Microsampling og High Recovery Vials
Identificer prøve og volumen med gradueret, skrive-på-plaster på visse hætteglas
Opnå maksimal genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser ved hjælp af silaniseret (deaktiveret) glas (valgfrit)
Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt.
Autosampler kompatibilitet*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck )/HitachiTM
WatersTM (Wisp 48 positionskarrusel)
*Se kolonner og forbrugsvarer-kataloget for autosampler-kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 13-425 hætteglas med skruegevind
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 10,0 ml
nr. pr. pakke 125
Volumen (metrisk) rest <500μ L
Grundstil Rund base
Volumen (metrisk) i alt 10 mL
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 8.5 mL
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype 2 mL skrueglashætteglas, niveau 1
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.