Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Artikelnummer. 11553680
Volumen (metrisk):
3,5 ml
4 ml
4,0 ml
5,0 ml
10,0 ml
Type:
2 mL skrueglashætteglas, niveau 1
2 mL skrueglashætteglas, niveau 2
2 ml SureStop™ Skrueglashætteglas, niveau 3
Skruegevindhætteglas
Grundstil:
Flad bund
Høj restitution
Rund base
Tilspidset base
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 11553680
Brand: Thermo Scientific™ 5SV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 13 mm hætteglas er fremstillet af glas af høj kvalitet og passer til en række forskellige autosamplere.
Disse 13 mm hætteglas er fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas og har en 13-425 gevindfinish, de fås i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
Vælg det rigtige hætteglas til dine behov
Få maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser ved at bruge Microsampling og High Recovery Vials
Identificer prøve og volumen med gradueret, skrive-på-plaster på visse hætteglas
Opnå maksimal genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser ved hjælp af silaniseret (deaktiveret) glas (valgfrit)
Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt.
Autosampler kompatibilitet*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck )/HitachiTM
WatersTM (Wisp 48 positionskarrusel)
*Se kolonner og forbrugsvarer-kataloget for autosampler-kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 13-425 hætteglas med skruegevind
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 5,0 ml
nr. pr. pakke 125
Volumen (metrisk) rest <500μ L
Grundstil Rund base
Volumen (metrisk) i alt 5 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 65 mm
Type 2 mL skrueglashætteglas, niveau 2
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 4.5 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.