Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Disse 13 mm hætteglas er fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas og har en 13-425 gevindfinish, de fås i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact.
Autosampler compatibility*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
WatersTM (Wisp 48 Position Carousel)
*See the Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 13-425 Screw Thread Vials |
| Diameter (metrisk) åbning | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 4,0 ml |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Volumen (metrisk) rest | <800 μL |
| Grundstil | Flad bund |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.