Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Artikelnummer. 10291525
Volumen (metrisk):
3.5 mL
4 ml
4,0 ml
5,0 ml
10,0 ml
Type:
2 mL skrueglashætteglas, niveau 1
2 mL skrueglashætteglas, niveau 2
2 ml SureStop™ Skrueglashætteglas, niveau 3
Skruegevindhætteglas
Grundstil:
Flad bund
Høj restitution
Rund base
Tilspidset base
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10291525
Brand: Thermo Scientific™ C40159
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 13 mm hætteglas er fremstillet af glas af høj kvalitet og passer til en række forskellige autosamplere.
Disse 13 mm hætteglas er fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas og har en 13-425 gevindfinish, de fås i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
  • Mikrosampling og High Recovery Vials tillader maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser
  • Gradueret, skrive-på-patch tilgængelig for bekvem prøveidentifikation
  • Valgfrit silaniseret (deaktiveret) glas maksimerer genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser
  • Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
Anbefales til følgende instrumenter:
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Gnist Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Vand™ (Wisp 48 positionskarrusel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 13-425 mm AP2000 Hætteglas med høj genvinding med skruegevind
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 15.25 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 3.5 mL
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) rest <15μ L
Grundstil Tilspidset base
Volumen (metrisk) i alt 3.5 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 45 mm
Type 2 mL skrueglashætteglas, niveau 1
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 3.5 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.