Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Beskrivelse
Disse 13 mm hætteglas er fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas og har en 13-425 gevindfinish, de fås i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
Få maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser ved at bruge Microsampling og High Recovery Vials
Identificer prøve og volumen med gradueret, skrive-på-plaster på visse hætteglas
Opnå maksimal genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser ved hjælp af silaniseret (deaktiveret) glas (valgfrit)
Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt.
Autosampler kompatibilitet*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck )/HitachiTM
WatersTM (Wisp 48 positionskarrusel)
*Se kolonner og forbrugsvarer-kataloget for autosampler-kompatibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 13-425 hætteglas med høj genvinding med skruetråd |
| Diameter (metrisk) åbning | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15.25 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 3.5 mL |
| nr. pr. pakke | 250 |
| Volumen (metrisk) rest | <12μ L |
| Grundstil | Høj restitution |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.