Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm gennemsigtigt glas Crimp Top hætteglas, Neisseria Meningitidis, Polyvalent AD
Beskrivelse
Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, Thermo Scientific™ National™ 13 mm snap-/crimp-hætteglas har en 13 mm krympe-/snap-ring finish til brug med 13 mm aluminium tætninger eller Kim-Snap Lukninger. Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt.
Dionex™
Shimadzu™
Gnist Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (Wisp 48 positionskarrusel)
*Se kataloget over kolonner og forbrugsvarer for en liste over autosampler-kompatibilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Neisseria Meningitidis; Polyvalent AD |
| Diameter (metrisk) åbning | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 4.8 mL |
| Volumen (metrisk) rest | <800μ L |
| Grundstil | Flad bund |
| Volumen (metrisk) i alt | 4.8 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.