Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm autosampler hætteglas Septa
Description
Til brug med 13-425 gevindhætter eller 13 mm snap-/krympehætter, Thermo Scientific™ 13 mm Septa fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE for at passe til en række forskellige anvendelser.
- PTFE disksepta er kemisk inerte
- PFTE/rød gummisepta er økonomisk til mange GC-applikationer
- PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
- Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
Specifications
Specifications
| Oversigt | Septum til 13-425 skruelåg |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Materiale | PTFE |
| Forspaltet | Ja |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Single-use |
| Septum | Hvid Virgin PTFE, 0,01 tommer. |
| Emballagetype | 1 pack of 1000 |
| Hårdhed | 53° kyst |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.