Få mere at vide
Thermo Scientific™ 13 mm autosampler hætteglas Septa
Artikelnummer. 12430198
Farve:
Blå
Blå
Hvid
Ivory
Klar, Rød, Red
Rød, Hvid
Red
Materiale:
PTFE
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
PTFE, Silikone
PTFE, naturgummi, Natural Rubber
PTFE, silikone, Silicone
PTFE-materiale
Lukkestørrelse:
13-425
13-425 Screw Cap
Hårdhed:
30° kyst
35 °shore
38° kyst
45 °shore
45° kyst
50° kyst
53° kyst
55° kyst
57° kyst
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12430198
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
13 mm Septa til brug med gevindhætter Snap/Crimp-hætter fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE.
Til brug med 13-425 gevindhætter eller 13 mm snap-/krympehætter, Thermo Scientific™ 13 mm Septa fås i PTFE/rød gummi, PTFE/silikone eller rød PTFE/hvid silikone/rød PTFE for at passe til en række forskellige anvendelser.
  • PTFE disksepta er kemisk inerte
  • PFTE/rød gummisepta er økonomisk til mange GC-applikationer
  • PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
  • Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum til 13-425 skruelåg
Farve Rød, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale PTFE, Silikone
Forspaltet Ja
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Silicone/PTFE
Emballagetype 1 pack of 100
Hårdhed 45° kyst
Autoklaverbar Autoclavable
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Septa
Lukkestørrelse 13-425 Screw Cap
Til brug med (udstyr) 13 til 425 skruelåg
Septa-størrelse (metrisk) 13 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.